Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Bouillon LB (poudre) - Lennox
Code produit. 10628973
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2 000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Seau en PE
missing translation for 'unitSize'
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10628973
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents™ BP1427500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Instructions pour les milieux de culture : Suspendre 20g dans 1L d’eau purifiée, comme le BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes
  • Fournit un environnement riche en nutriments pour permettre une croissance plus rapide de l’E. coli
  • Format : Déshydraté sous forme de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Culture bactérienne
Forme Poudre
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu LB Broth - Lennox
Type de produit Microbiology Media
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l
À utiliser avec (application) Préparation de milieux nutritifs bactériens
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 500 g
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.