Learn More
Fisher BioReagents™ Milieux de culture de microbiologie : Bouillon LB (poudre) - Lennox
Code produit. 10285103
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
500g
Code produit. 10285103
Marque: Fisher BioReagents™ BP14272
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Instructions pour les milieux de culture : Suspendre 20g dans 1L d’eau purifiée, comme le BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes
  • Fournit un environnement riche en nutriments pour permettre une croissance plus rapide de l’E. coli
  • Format : Déshydraté sous forme de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Culture bactérienne
Forme Poudre
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu LB Broth - Lennox
Type de produit Microbiology Media
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l
À utiliser avec (application) Préparation de milieux nutritifs bactériens
Type d’emballage Seau en PE
Quantité 2 000 g