Learn More
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Extrait de levure
Additif pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
36.10€ - 194.00€
Spécification
Forme | Déshydraté |
---|---|
Qualité | Génétique moléculaire |
Type de milieu | Extrait de levure |
Type de produit | Extrait de levure |
Type d’emballage | Flacon poly |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10255153
|
Fisher BioReagents™
BP1422-100 |
100 g |
36.10€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10225203
|
Fisher BioReagents™
BP1422-500 |
500 g |
55.70€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10215203
|
Fisher BioReagents™
BP1422-2 |
2000 g |
194.00€
2kg |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Partie soluble dans l’eau de levure fraîche autolysée utilisée dans les milieux de culture bactériologiquesSpécification
Déshydraté | |
Extrait de levure | |
Flacon poly |
Génétique moléculaire | |
Extrait de levure |