Learn More
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Extrait de levure
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Description
Partie soluble dans l’eau de levure fraîche autolysée utilisée dans les milieux de culture bactériologiques
Spécification
Spécification
| Description | Culture bactérienne |
| Forme | Déshydraté |
| Qualité | Génétique moléculaire |
| Type de milieu | Extrait de levure |
| Type de produit | Extrait de levure |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 500 g |