Learn More
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Peptone
Additif pour la préparation de milieux nutritifs bactériens
27.30€ - 169.11€
Spécification
Forme Poudre
Qualité Génétique moléculaire
Type de milieu Peptone
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Azote sous une forme facilement accessible aux bactéries
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
10296044
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1420-2
2000 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10286764
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1420-100
100 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11413603
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Déshydraté
Spécification
Spécification
Poudre
Peptone
Azote sous une forme facilement accessible aux bactéries
Génétique moléculaire
Peptone
Flacon poly
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisher BioReagents™ Additifs pour milieux de culture de microbiologie : Peptone