Learn More
Fisher BioReagents™ Gélose LB, Lennox (Granulé)
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
85.50€ - 326.00€
Spécification
Forme Granule
Type de produit Gélose
À utiliser avec (application) Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
15400675
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP9745-2
2 kg Seau en PE Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15490665
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP9745-500
500 g Flacon poly Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Gélose LB granulé, milieu Lennox
  • N° CAS : [91079-40-2], [8013-01-2], [7647-14-5], [9002-18-0]
  • Conserver à température ambiante
Spécification
Spécification
Granule
Gélose
Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • LB Agar, (Lennox L Agar), Granulated