Learn More
Fisher BioReagents™ Taq ADN polymérase
Code produit. 10071553
Click to view available options
Composition:
10X assay buffer A : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 15mM solution in a separate vial
10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial
Tampon 10X B :100 mM de Tris-HCl, pH 9 à 25°C, 500 mM de Kcl et 25 mM de MgCl2 dans un tube séparé
Tampon de dosage 10X A :100 mM de Tris-HCl, pH 9 à 25°C, 500 mM de KCl et solution de MgCl2 à 15 mM dans un flacon séparé
Quantité:
100 unités
25 × 100 Units
25 × 100 unités
2500 unités
5 × 100 unités
5 × 2500 unités
5 × 500 unités
500 unités
Conditionnement:
100 unités
2500 unités
5 pièces
500 unités
Code produit. 10071553
Marque: Fisher BioReagents™ FB600065
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet de réaliser jusqu’à 100 cycles d’amplification sans perte d’activité
  • Licence d’utilisation en PCR
  • Utilise une ADN polymérase thermostable qui a été codée par une forme modifiée du gène de l’ADN polymérase de Thermus aquaticus qui a été inséré dans un hôte d’E. coli
  • Il a une activité exonucléase 5«→3«
  • Disponible avec deux tampons à réaction différente
  • Le tampon A contient une concentration finale optimisée de 15mM de MgCl 2 pour la plupart des amplifications PCR
  • Le tampon B ne contient pas de MgCl2; le MgCl2 est fourni dans un flacon séparé sous la forme d’une solution de 25mM
  • Tampon de stockage : 20mM de Tris-HCl, pH7,5 (à température ambiante), 100mM de Kcl 0,1mM EDTA, 1mM DTT, 50 % de glycérol, 0,5% de Tween™ 20,0,5% de nonidet P 40™
  • Tampon de dosage recommandé : 10 tampons de dosage X A (100mM de Tris-HCl, pH9,0 [à 25°C / 77° F]; 500mM de KCl; 15Mm de MgCl2) ou 10 tampons de dosage X B (100mM de Tris-HCl, pH9,0 [à 25°C / 77°F]; 500Mm de KCl) et 25 mM 2 de solution de MgCl dans un flacon séparé
Définition de l’unité : Une unité d’enzyme est définie comme la quantité qui incorporera 10nmol de dNTPs dans du matériel insoluble dans l’acide par 30 minutes dans une incubation de 10 minutes à 74°C (165°F) dans les conditions de dosage ci-dessus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Composition 10X assay buffer B : Tris-HCl 100mM, pH 9 at 25°C, KCl 500mM and MgCl2 25mM solution in a separate vial
Contenu et stockage -20°C
Description Taq DNA Polymerase
Forme Liquide
Format Poly Tube
Quantité 5 × 500 unités
À utiliser avec (application) Standard PCR
Tampon de stockage 20 mM de Tris-HCl, pH 7,5 (à température ambiante), 100 mM de KCl, 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glycérol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet™ P40™