Learn More
Fisher BioReagents™ Amorces de contrôle exACTGene™
Click to view available options
Type de produit:
Amorce de contrôle n°1
Amorce de contrôle n°2
Amorce de contrôle n°3
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
100µL
Spécification
Spécification
| Concentration | 20 μm |
| Contenu et stockage | -20°C |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de PCR exACTGene™ Fisher BioReagents™ |
| Type de produit | Amorce de contrôle n°2 |
| Quantité | 1 kit |
| Volume | 100 μl |