Learn More
Fisher BioReagents™ Bovine Serum Albumin, Heat Shock Treated
Suitable for immunological studies
2825.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Immunological Applications
Plage de pH 7 ±0.3
Source Bovine
Conditionnement Poly Bottle
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11403833
Afficher les documents
Fisher BioReagents™
BP1600-1
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
CAS: 9048-46-8
Spécification
Spécification
Immunological Applications
7 ±0.3
Bovine
Poly Bottle
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Bovine Serum Albumin, Heat Shock, Reagent Grade Powder, pH 7.0