Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage de sérum de poisson
Code produit. 10782925 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
3 x 500 ml
Conditionnement:
1500mL
500mL
Code produit. 10782925
Marque: Thermo Scientific™ 37527
Le tampon de blocage de sérum de poisson Thermo Scientific est un sérum de saumon arc-en-ciel dans une solution PBS, particulièrement utile comme agent de blocage dans l’immunohistochimie (IHC) et d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères.
Le tampon de blocage de sérum de poisson Thermo Scientific est un sérum de saumon arc-en-ciel dans une solution PBS, particulièrement utile comme agent de blocage dans l’immunohistochimie (IHC) et d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères.
Caractéristiques du tampon de blocage de sérum de poisson :
Non mammifère : les protéines de poissons sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les anticorps et d’autres protéines de mammifères présentes dans des méthodes typiques
Pratique : filtré et stabilisé dans le PBS pour une compatibilité avec la plupart des systèmes de dosage
Facile à utiliser : peut être utilisé comme fourni ou dilué jusqu’à 10 fois si nécessaire
Flexible : peut être utilisé pour de nombreuses applications, notamment comme diluant pour anticorps
Le sérum de poisson présente plusieurs avantages par rapport aux tampons de blocage typiques. Étant donné que le saumon est phylogénétiquement éloigné des mammifères, qui sont la source d’anticorps et d’échantillons utilisée dans la plupart des expériences, ses protéines sériques sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les protéines utilisées dans les expériences. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères. Essayez-le lorsque l’utilisation de sérums plus standard entraîne la coloration du fond dans l’IHC. En outre, ce bloqueur est efficace dans divers protocoles d’imagerie cellulaire basés sur la détection de fluorescence visible et proche IR. Il a été utilisé pour diminuer le fond et augmenter les rapports signal-bruit avec des sondes fluorescentes proche infrarouge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de blocage de sérum de poisson
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml