missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Firocoxib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5mg
Beschreibung
Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Firocoxib |
| CAS | 189954-96-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H20O5S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | ML 1785713 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 52 mg/mL (154.58 mM) |
| SMILES | O=C1OC(C)(C)C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1OCC3CC3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.4 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur