Learn More
DWK Life Sciences Fiolax™ Tube à essais en verre borosilicaté, à bord évasé
Les tubes à essais sont des produits en verre de laboratoire cylindriques universels à fond rond, qui sont utilisés par exemple pour les réactions chimiques, les prétraitements ou la conservation de petites quantités de liquide.
Marque:  DWK Life Sciences 261102307
59.18 EUR valable jusqu'au 2024-08-30
Utilisez le code promo "21715" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 10333751
  • 66.70€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-09-2024
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux. Les contrôles de réaction, les séries d’essais et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substances retirées.
  • Parois fines et donc résistantes aux changements rapides de température ou au réchauffement localisé
  • Versement plus facile grâce au bord ourlé
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
0,5 à 0,6 mm d’épaisseur
Fiolax
100/Bte
18 mm
35 mL
Chauffage de petites quantités ; pré-traitements ; stockage de petites quantités de liquide
Autoclavables