Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes à large orifice Finntip™
Code produit. 10329370
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
En vrac
Rack
Conditionnement:
400 pièces
6500 pièces
960 pièces
Code produit. 10329370
Marque: Thermo Scientific™ 9405060
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce à ces cônes de pipettes à large orifice, parfaits pour le pipetage des macromolécules.
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Caractéristiques :
  • Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
  • Cône à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
  • Code couleur : Blanc
  • Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 1000 large, sans filtre, non stérile, en vrac
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Modèle Finntip 1000 Wide
Longueur (impériale) 2,8 in
Longueur (métrique) 7,2 cm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Format En vrac
Conditionnement 6500/vrac
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette
Gamme de produits FinnTip à large orifice
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.