Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes à large orifice Finntip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10073560
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
1000 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
En vrac
Rack
Conditionnement:
400 pièces
6500 pièces
960 pièces
Code produit. 10073560
Marque: Thermo Scientific™ 9405163
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce à ces cônes de pipettes à large orifice, parfaits pour le pipetage des macromolécules.
Éliminez la fragmentation cellulaire provoquée par le cisaillement mécanique grâce aux pointes de pipettes à large orifice Thermo Scientific™ Finntip™, parfaites pour le pipetage de macromolécules.
Caractéristiques :
  • Deux modèles différents couvrent la plage de volumes de 10 à 1 000 μl
  • Cône à large orifice ; le diamètre interne de l’orifice est de 1,1 mm/1,8 mm
  • Code couleur : Blanc
  • Longueur : 5,3 cm/7,2 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Finntip 1000 Wide stérile, Non-avec filtre, Stérile, Rack
Volume (métrique) 1000 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Modèle Finntip 1000 Wide stérile
Longueur (impériale) 2,8 in
Longueur (métrique) 7,2 cm
Format Rack
Conditionnement 10 x 96 / rack
Code couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 1000
Gamme de produits FinnTip à large orifice
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.