Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper à la pipette de distribution Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Marque: Thermo Scientific™ 9404190
90.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24285" pour bénéficier de cette offre.
Description
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
Spécification
2.5 ml | |
Sans filtre | |
ISO 9001 et ISO 14001 | |
Thermo Scientific Finnpipette Stepper |
50, 100, 150, 200, 250 µl | |
Non stérile | |
En vrac | |
FinnTip |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.