Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
GREENER_CHOICE
Code produit. 10411891
Click to view available options
Volume (métrique):
500 µl
1250 µl
2.5 ml
5 ml
12,5 ml
12.5 ml
25 ml
50 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 10411891
Marque: Thermo Scientific™ 9404173
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper à la pipette de distribution Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 500 µl
Volume (métrique) distribué 10, 20, 30, 40, 50 µl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 14001
Format Emballage individuel
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Gamme de produits FinnTip
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.