Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper
GREENER_CHOICE
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper à la pipette de distribution Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Marque:  Thermo Scientific™ 9404220
29.08 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10401891
  • 36.35€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Intégrez les cônes de pipette de distribution Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper à la pipette de distribution Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Cônes non stériles emballés en vrac, et cônes stériles emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
25 ml
Sans filtre
ISO 9001 et ISO 14001
Thermo Scientific Finnpipette Stepper
500, 1000, 1500, 2000, 2500 μl
Non stérile
En vrac
FinnTip
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes pour pipette de distribution Finntip™ Stepper > Volume : 25 ml, non stériles ; 20 / boîte
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.