Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette à longueur étendue Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 9400133
212.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour un pipetage précis et exact. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de haute qualité et les toutes dernières techniques de moulage. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production ultramodernes et largement automatisés, associés à notre savoir-faire, nous permettent de fabriquer des pointes aux surfaces parfaitement lisses et hydrophobes, afin de minimiser les effets de rétention de liquide.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Disponibles stériles ou non stériles
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Finntip 200 Ext, Non-avec filtre, Stérile, Rack | |
Sans filtre | |
Finntip 200 Ext | |
7,8 cm | |
Jaune | |
FinnTip |
200 μl | |
Stérile | |
3 in | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette 200 | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
21318C0 | Certificat de conformité | 28/11/2024 | 9400133 |
24261C0 | Certificat de conformité | 28/10/2024 | 9400133 |
24147C0 | Certificat de conformité | 13/08/2024 | 9400133 |
24049C0 | Certificat de conformité | 02/04/2024 | 9400133 |
23312C0 | Certificat de conformité | 27/11/2023 | 9400133 |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.