Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 9402183
58.08 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
- Une surface lisse et uniforme minimise les effets de rétention des liquides
- Plage de volumes de 0,2μl à 10 ml
- En version stérile ou non stérile
- Options de conditionnements disponibles : portoirs, sachets, boîtes, en vrac et systèmes de recharge
- Portoirs avec code couleur pour correspondre à la Finnpipette compatible
- Le code couleur s’applique uniquement aux portoirs et systèmes de recharge
Remarque :
Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485
Spécification
Finntip de 10 ml, stérile, sans filtre, stérile, portoir | |
Sans filtre | |
Rouge | |
6 in | |
Rack | |
Thermo Scientific Finnpipette | |
Stérile et prêts pour la PCR |
10 ml | |
Stérile | |
Finntip de 10 ml stérile | |
15 cm | |
Rouge | |
FinnTip |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24288A0 | Certificat de conformité | 29/10/2024 | 9402183,9402163 |
23083A0 | Certificat de conformité | 24/07/2024 | 9402183,9402163 |
23191A0 | Certificat de conformité | 24/07/2024 | 9402183,9402163 |
24006A0 | Certificat de conformité | 24/07/2024 | 9402183,9402163 |
24113A0 | Certificat de conformité | 24/07/2024 | 9402183,9402163 |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.