Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour pipette Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 9401070
Description
Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Finntip 1000, 100 à 1000μl, 7.1 cm, bleu | |
Sans filtre | |
Bleu | |
2,8 in | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000 | |
Non-sterile |
1000 μl | |
Non stérile | |
Finntip 1000 | |
7.1 cm | |
Bleu | |
Finntip |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.