Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception des pointes de pipette spécifiques Finntip™ est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 9402151
Code produit. 10105380
Description
Description
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Disponibles stériles ou non stériles
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip 10 ml, sans filtre, non stérile, en vrac
Sans filtre
Rouge
6 in
En vrac
Thermo Scientific Finnpipette
Qualité certifiée
10 ml
Non stérile
Finntip 10 ml
15 cm
Rouge
FinnTip
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24262A0 Type de certificatCertificat de conformité Date17/12/2024 Catalog Number9402171,9402151
Numéro de lot24260A0 Type de certificatCertificat de conformité Date13/12/2024 Catalog Number9402171,9402151
Numéro de lot24267A0 Type de certificatCertificat de conformité Date13/12/2024 Catalog Number9402171,9402151
Numéro de lot23251A0 Type de certificatCertificat de conformité Date04/11/2024 Catalog Number9402171,9402151
Numéro de lot23250A0 Type de certificatCertificat de conformité Date04/11/2024 Catalog Number9402171,9402151
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cônes de pipettes Finntip™ > Pointes de pipettes Finntip™ ; Volume : 1 à 10 ml ; Code couleur : rouge ; Stérilité : non stérile ; Taille de l’unité : sachet de 100 pointes
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.