Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Multistepper
GREENER_CHOICE
Menez à bien vos applications à déplacement positif avec ces pointes, particulièrement adaptées aux suspensions cellulaires fragiles et aux applications exigeant une excellente pureté biologique.
Marque:  Thermo Scientific™ 9401333
183.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10155520
  • 242.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réalisez des applications qui exigent la plus grande pureté biologique ; des applications à déplacement positif ; et le pipetage de suspensions cellulaires fragiles et de macromolécules avec les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper et la pipette de distribution Finnpipette Multistepper. Disponibles à la fois stériles et non stériles
Caractéristiques :
  • Conçus pour une utilisation avec les pipettes à répétition Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
  • Longueur : 8,8cm
  • Volume : 1500 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip Multistepper, 10x96/rack, stérile
Sans filtre
Turquoise
8.8 cm
Rack
Thermo Scientific FinnTip Multistepper
1500 ml
Stérile
3.46 in
ISO 9001 et ISO 14001
10 x 96 / rack
FinnTip
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot25053B0 Type de certificatCertificat d'irradiation Date14/04/2025 Catalog Number9401333
Numéro de lot22292B0 Type de certificatCertificat de conformité Date31/10/2022 Catalog Number9401333
Numéro de lot22202B0 Type de certificatCertificat de conformité Date04/08/2022 Catalog Number9401333
Numéro de lot22204B0 Type de certificatCertificat de conformité Date04/08/2022 Catalog Number9401333
Numéro de lot21282B0 Type de certificatCertificat de conformité Date08/12/2021 Catalog Number9401333
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Multistepper > Finntip Multistepper, 10x96/rack, stérile
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.