Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Multistepper
Description
Réalisez des applications qui exigent la plus grande pureté biologique ; des applications à déplacement positif ; et le pipetage de suspensions cellulaires fragiles et de macromolécules avec les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper et la pipette de distribution Finnpipette Multistepper. Disponibles à la fois stériles et non stériles
Caractéristiques :
- Conçus pour une utilisation avec les pipettes à répétition Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
- Longueur : 8,8cm
- Volume : 1500 μl
Spécification
Spécification
| Description | Finntip Multistepper, 10x96/rack, non stérile |
| Volume (métrique) | 1500 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Turquoise |
| Longueur (impériale) | 3.46 in |
| Longueur (métrique) | 8.8 cm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 14001 |
| Format | Rack |
| Conditionnement | 10 x 96 / rack |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.