Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Multistepper
GREENER_CHOICE
Menez à bien vos applications à déplacement positif avec ces pointes, particulièrement adaptées aux suspensions cellulaires fragiles et aux applications exigeant une excellente pureté biologique.
Marque:  Thermo Scientific™ 9401300
42.64 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10033680
  • 55.85€ / 400 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réalisez des applications qui exigent la plus grande pureté biologique ; des applications à déplacement positif ; et le pipetage de suspensions cellulaires fragiles et de macromolécules avec les pointes de pipettes Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper et la pipette de distribution Finnpipette Multistepper. Disponibles à la fois stériles et non stériles
Caractéristiques :
  • Conçus pour une utilisation avec les pipettes à répétition Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
  • Longueur : 8,8cm
  • Volume : 1500 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip Multistepper, 400/boîte, non stérile
Sans filtre
Turquoise
8.8 cm
400/Box
FinnTip
1500 ml
Non stérile
3.46 in
ISO 9001 et ISO 14001
Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot24111B0 Type de certificatCertificat de conformité Date12/08/2024 Catalog Number9401300
Numéro de lot23352B0 Type de certificatCertificat de conformité Date15/01/2024 Catalog Number9401300
Numéro de lot22341B0 Type de certificatCertificat de conformité Date11/01/2024 Catalog Number9401300
Numéro de lot21285B0 Type de certificatCertificat de conformité Date07/11/2023 Catalog Number9401300
Numéro de lot23282B0 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2023 Catalog Number9401300
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes Finntip™ Multistepper > Finntip Multistepper, 400/boîte
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.