Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
- Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
- Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
- Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
- Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
- La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
- Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
| Description | Finntip Flex 300, sans filtre, non stérile, en vrac |
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Orange |
| Modèle | Finntip Flex 300 |
| Longueur (impériale) | 2,42 in |
| Longueur (métrique) | 6,15 cm |
| Format | En vrac |
| Conditionnement | 1000 / sachet |
| Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Product Information
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 22217A0 | Certificat de conformité | 11/07/2023 | 94060520 |
| 21259A0 | Certificat de conformité | 08/12/2021 | 94060520 |
| 21328A0 | Certificat de conformité | 21/12/2021 | 94060520 |
| 24156A0 | Certificat de conformité | 27/08/2024 | 94060520 |
| 22221A0 | Certificat de conformité | 29/09/2022 | 94060520 |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.