Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour pointes de pipettes de 25 et 50 ml Finnpipette™ Stepper
Combinez ces adaptateurs pour cônes de pipettes de 25 et 50 ml Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper avec votre pipette.
107.06€ - 145.00€
Spécification
Description | Depuis 25 ou 50 ml Finnitip pas à pas des conseils |
---|---|
À utiliser avec | Pointes Finntip Stepper (25, 50 ml) |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10665911
![]() |
Thermo Scientific™
9420300 |
Non stérile |
145.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10606111
![]() |
Thermo Scientific™
9420310 |
Stérile |
107.06€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Combinez ces adaptateurs pour cônes de pipettes de 25 et 50 ml Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper avec votre pipette. Disponibles en version stérile ou non stérile.
Spécification
Depuis 25 ou 50 ml Finnitip pas à pas des conseils | |
Pointes Finntip Stepper (25, 50 ml) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour pointes de pipettes de 25 et 50 ml Finnpipette™ Stepper