Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus
Description
Bénéficiez d’ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (MTR). Simplicité, confort et fonctionnalité — La pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques
- Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
- Interface utilisateur multilingue
- 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
- 9 vitesses d’aspiration/distribution
- Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
- Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
- Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 μl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
- Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
- Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
- Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
- Construction extrêmement légère
- Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
- Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
- Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip.
Spécification
Spécification
| Précision | 7,0 à 1,0 ±%, 6,0 à 0,5 |
| Pointes compatibles | Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec | FinnTip™ : Flex 200, 250 Universal, 200 Extended |
| Modèle | Novus |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Finnpipette™ Novus |
| Programmabilité | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.