Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus
GREENER_CHOICE
Bénéficiez d’un confort accru pour la plupart des applications de pipetage grâce à ces pipettes électroniques simples à utiliser.
Marque:  Thermo Scientific™ 46200400
790.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11766914
  • 930.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (MTR). Simplicité, confort et fonctionnalité — La pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques
  • Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
  • Interface utilisateur multilingue
  • 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
  • 9 vitesses d’aspiration/distribution
  • Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
  • Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
  • Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 μl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
  • Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
  • Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
  • Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
  • Construction extrêmement légère
  • Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
  • Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
  • Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3,0 % à ± 0,8, 1,0 à 0,2
Autoclavable
FinnTip™ : Flex 200, 250 Universal, 200 Extended
1
Oui
Pipette
5 à 100μl
Finntip : Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Jaune
Novus
Finnpipette™ Novus
Stérile
10 à 100 μl
0,1 μl
Vidéos
  • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
    Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
  • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
    Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:51
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:51
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus > Plage d’étalonnage : 10 à 100 μl
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.