Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal électroniques Finnpipette™ Novus
Bénéficiez d’un confort accru pour la plupart des applications de pipetage grâce à ces pipettes électroniques simples à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ 46200200
649.39 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24312" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (MTR). Simplicité, confort et fonctionnalité — La pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
- Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
- Interface utilisateur multilingue
- 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
- 9 vitesses d’aspiration/distribution
- Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
- Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
- Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 μl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
- Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
- Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
- Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
- Construction extrêmement légère
- Pipetage à commande— par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
- Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
- Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Spécification
3,0 % à 0,8±, 2,5 à 0,3 % | |
Autoclavable | |
FinnTip™ : 50 | |
1 | |
Oui | |
Pipette | |
2,5 à 50μl |
Finntip : 50 | |
Bouton turquoise | |
Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Stérile | |
5 à 50 μl | |
0,1 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
5Minutes
41Secondes
53Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
5Minutes
41Secondes
53
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.