Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal Finnpipette™ Novus, 50, turquoises
Amélioration du confort de l’utilisateur dans la plupart des applications de pipetage avec ces pipettes électroniques faciles à utiliser.
Marque: Thermo Scientific™ 46200000
529.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez d’une ergonomie et de performances améliorées dans les applications de pipetage standard grâce aux pipettes monocanal électroniques Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. L’interface utilisateur affiche simplement toutes les opérations de pipetage et l’action de pipetage déclenchée par l’index évite les microtraumatismes répétés (RSI). Simplicité, confort et fonctionnalité — la pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie dans le laboratoire.
- Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
- Interface utilisateur multilingue
- 10 fonctions de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
- 9 vitesses d’aspiration/distribution
- Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
- Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
- Large plage de volumes allant de 0,5 à 10 000 µl et codage couleur pour une meilleure reconnaissance
- Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
- Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
- Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
- Construction extrêmement légère
- Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
- Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
- Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Spécification
3,5 % à ± 1,0, 3,0 à 0,5 | |
Autoclavable | |
FinnTip™ : 10, Flex 10, 20 Micro, 50 Micro | |
1 | |
Oui | |
Pipette | |
0,5 à 10μl |
Finntip : 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro | |
Rose | |
Finnpipette™ Novus | |
Finnpipette™ Novus | |
Stérile | |
1 à 10 μl | |
0,01 μl |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.