Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ Novus
Accélérez la distribution répétitive dans les microplaques grâce à ces pipettes multicanal légères, avec une répartition équilibrée du poids pour une tension et une contrainte musculaires réduites.
Marque: Thermo Scientific™ 46300100
1554.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accélérez la distribution répétitive dans les microplaques à 96 et 384 puits avec les pipettes multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Disponible dans une large gamme de modèles pour les tâches de laboratoire courantes, ce produit dispose d’une poignée légère et d’un fonctionnement unique à l’index qui permettent de longues périodes de travail sans fatigue. Simplicité, confort et fonctionnalité — la pipette Novus sera votre nouvelle meilleure amie au laboratoire.
Caractéristiques :
- Navigation dans les menus facile à lire et intuitive
- Interface utilisateur multilingue
- 10 options de pipetage, comprenant le pipetage avant et arrière, la dilution, le pipetage répétitif, le mélange, la distribution séquentielle, etc.
- 9 vitesses d’aspiration/distribution
- Enregistrez jusqu’à 9 programmes pour vos protocoles les plus courants
- 8 versions multicanaux, y compris une fonction 16 canaux pour les applications sur microplaques à 384 puits, avec codage couleur par volume pour une meilleure reconnaissance
- Plein écran rétro-éclairé éliminant les reflets et améliorant le contraste dans des conditions d’éclairage faible
- Étalonnage facile au laboratoire pour garantir la précision et la justesse
- Embase porte-pointe entièrement autoclavable qui garantit la stérilité et prévient les contaminations croisées
- Batterie de longue durée disposant d’une autonomie suffisante pour approximativement 4 000 opérations de pipetage ; rechargeable en 1 heure environ
Conception ergonomique
- Construction extrêmement légère
- Pipetage à commande par gâchette : l’index contrôle la distribution par une légère pression sur un bouton
- Repose-doigt réglable à 120° offrant équilibre et confort
- Éjecteur de pointes à commande assistée qui minimise les risques de microtraumatismes du pouce ; manipulation avec la main gauche ou droite
Compatibles avec :
Conviennent parfaitement aux pointes de pipettes Thermo Scientific Finntip™ Flex ou Finntip
Comprend :
Finnpipette Novus, chargeur universel, outil d’extraction du piston, mode d’emploi et certificat d’étalonnage
Spécification
12,0 % à 2,4 ±, 8,0 à 1,6 | |
Autoclavable | |
Flex 10, 10 Micro, 20 Micro, 50 Micro | |
12 | |
Oui | |
Pipette multicanaux | |
0,1 μl |
Flex 10, 10, 20 micro, 50 micro | |
Rose | |
Novus | |
FinnPipette™ Novus | |
Stérile | |
1 à 10 μl |
Vidéos
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
-
Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
14Minutes
36Secondes
51Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
14Minutes
36Secondes
51
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.