Learn More
Thermo Scientific™ Pipette à répétition Finnpipette™ Multistepper
Code produit. 10591151
Click to view available options
Volume (métrique):
1250 μl
50 à 250μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10591151
Marque: Thermo Scientific™ 2206590
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisez le risque d’erreur et augmentez la productivité des applications d’immunoessai grâce à cette pipette multistepper, conçue spécialement pour les microplaques et dotée d’une distribution simultanée à 8 canaux.
La pipette à répétition Thermo Scientific Finnpipette Multistepper réduit le risque d'erreur et augmente la productivité pour les applications d'immuno-essais.
Conçue pour le pipetage répétitif, légère et facile d'utilisation, elle permet de distribuer des liquides simultanément sur 8 canaux. Conçue spécialement pour le travail sur microplaques, la Finnpipette Multistepper permet d'augmenter la vitesse d'exécution des manipulations de laboratoire.
Conception
  • Poignée universelle convenant également aux sept pipettes monocanal Thermo Scientific™ Finntip™
  • Structure légère minimisant la fatigue de la main pendant les distributions répétitives
  • Éjecteur de pointes séparé pour la mise au rebut sans effort et en toute sécurité des pointes
  • Large repose-doigt minimisant la tension de la main de l’opérateur
  • Module pivotant à 360° pour optimiser la maniabilité chez les utilisateurs gauchers et droitiers
Compatibles avec :
Accepte les pointes Finntip Multistepper de 1 500 μl. Ces cônes extra-longs présentent un volume d'air entre le haut du liquide et l'embase porte-cône plus important, afin de prévenir les risques de cross-contaminations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Module 8 - Channel uniquement
À utiliser avec Microplaque
Nombre de canaux 8
Type Multistepper Pipette
Volume (métrique) 1250 μl
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.