Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ F2
Utilisez cette pipette multicanal pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles.
1030.00€ - 1465.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11897371
![]() |
Thermo Scientific™
4662000 |
1 à 10 μl | 8 |
1325.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11807381
![]() |
Thermo Scientific™
4662010 |
5 à 50 μl | 8 |
1325.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10125483
![]() |
Thermo Scientific™
4662020 |
10 à 100 μl | 8 |
1030.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10339263
![]() |
Thermo Scientific™
4662030 |
30 à 300 μl | 8 |
1325.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11847381
![]() |
Thermo Scientific™
4662040 |
1 à 10 μl | 12 |
1160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10305854
![]() |
Thermo Scientific™
4662050 |
5 à 50 μl | 12 |
1465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11867381
![]() |
Thermo Scientific™
4662060 |
10 à 100 μl | 12 |
1160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11877381
![]() |
Thermo Scientific™
4662070 |
30 à 300 μl | 12 |
1465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11887381
![]() |
Thermo Scientific™
4662080 |
1 à 10 μl | 16 |
1235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10598554
![]() |
Thermo Scientific™
4662090 |
5 à 50 μl | 16 |
1235.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez la pipette multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Grâce à une conception élégante et robuste, cette pipette est fabriquée avec des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Entièrement autoclavables et disponibles en version 8, 12 et 16 canaux, ainsi que dans différentes plages de volumes. Dans les modèles à volume faible, la fonction Super Blow-Out assure une distribution précise même pour les volumes les plus faibles.
Caractéristiques :- Large affichage Ergovisio permettant d’améliorer la lisibilité (chiffres blancs sur fond noir)
- Bouton poussoir à double action ; le disque supérieur tourne indépendamment du mécanisme de réglage évitant ainsi toute modification accidentelle du volume lors de la manipulation
- Pipetage régulier et sans à-coups qui permet d’obtenir de meilleurs résultats lors de longues périodes de pipetage
- Piston “Super blow-out” pour les volumes inférieurs à 50 µl assurant une distribution parfaite des micro-volumes
- Entièrement autoclavables ; la pipette complète peut être autoclavée sans démontage
- Large repose-doigt ergonomique
- Emplacement pour étiquette d’identification
Spécification
Autoclavable | |
Finnpipette™ F2 | |
Pipette |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.