Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F2
GREENER_CHOICE
Code produit. 11827361
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
1000 μl
100 μl
10 000 µl
1 μl
2000 μl
200 μl
20 μl
25 μl
250 μl
3 000 μl
5000 μl
500 μl
50 μl
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11827361
Marque: Thermo Scientific™ 4652010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces pipettes monocanal à volume fixe pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles.
Utilisez des pipettes monocanal à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 pour des applications très exigeantes, où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Grâce à une conception élégante et robuste, ces pipettes sont fabriquées avec des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Entièrement autoclavable.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F2 : Fiabilité éprouvée pour une utilisation intensive à long terme
Robustes et durables
Les Finnpipette F2 contiennent des composants PVDF solides qui résistent aux produits chimiques agressifs et aux effets néfastes de la lumière UV. Leur conception robuste résiste à une utilisation physique sans subir de dommage.
Entièrement autoclavables
La décontamination des Finnpipette F2 est simple dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les démonter pour l’autoclavage, ce qui minimise les perturbations et les temps d’indisponibilité.
Entretien facile
Détachez le cône de la pointe pour un entretien quotidien efficace ou la décontamination lorsque vous n’utilisez pas d’autoclave.
Piston “Super blow-out”
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans le cône garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles de 50 μl et inférieurs.
Large sélection de cônes de pipettes Finntip
Les cônes Finntip sont conçus et fabriqués expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F, associée aux cônes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10
Description FinnpipetteTM F2 à volume fixe
Autoclavable Autoclavable
Matériau PVDF
Nombre de canaux 1
Type Pipette à volume fixe
Volume (métrique) 5 μl