Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal Finnpipette™ F1 à volume variable
Le réglage du volume, tout récemment amélioré, est désormais silencieux et sans effort. Le verrouillage sécurisé du volume évite toute modification accidentelle du volume au cours des cycles de pipetage.
372.00€ - 518.06€
Spécification
Description | Finnpipette F1 |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à volume variable |
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15531885
|
Thermo Scientific™
4641010N |
Finnpipette F1 | 0,2 à 2 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541885
|
Thermo Scientific™
4641020N |
Finnpipette F1 | 0,5 à 5 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15551885
|
Thermo Scientific™
4641030N |
Finnpipette F1 | 1 à 10 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561885
|
Thermo Scientific™
4641040N |
Finnpipette F1 | 1 à 10 µl | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15571885
|
Thermo Scientific™
4641050N |
Finnpipette F1 | 2 à 20 µl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro |
481.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15581885
|
Thermo Scientific™
4641060N |
Finnpipette F1 | 2 à 20 µl | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 |
481.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591885
|
Thermo Scientific™
4641070N |
Finnpipette F1 | 10 à 100 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501895
|
Thermo Scientific™
4641080N |
Finnpipette F1 | 20 à 200 µl | Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 |
481.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511895
|
Thermo Scientific™
4641090N |
Finnpipette F1 | 30 à 300 µl | Finntip 300, filtre 300, Flex 300, filtre Flex 300 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15521895
|
Thermo Scientific™
4641100N |
Finnpipette F1 | 100 à 1 000 µl | Finntip 1 000, filtre 1 000, Flex 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 ext. , filtre 1 000 ext. |
481.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531895
|
Thermo Scientific™
4641110N |
Finnpipette F1 | 0.5 à 5 ml | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
518.06€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15541895
|
Thermo Scientific™
4641120N |
Finnpipette F1 | 1 à 10 ml | Finntip 10 ml, filtre 10 ml, ext. Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext. |
388.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15551895
|
Thermo Scientific™
4641130N |
Finnpipette F1 | 5 à 50 µl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro |
372.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561895
|
Thermo Scientific™
4641140N |
Finnpipette F1 | 5 à 50 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 |
394.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Grâce aux améliorations apportées aux pipettes à volume variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, le réglage des volumes est désormais silencieux et sans effort, avec un bouton de réglage texturé offrant une prise plus ferme. Le repose-doigt orientable et la légèreté de la conception optimisent le confort sans sacrifier la performance.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston Super blow-out
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
Spécification
Finnpipette F1 | |
1 | |
Pipette à volume variable |
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.