Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Code produit. 15541935
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
5 à 50 μl
Nombre de canaux:
8
12
16
Couleur:
Jaune
Orange
Rose
Turquoise
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Code produit. 15541935
Marque: Thermo Scientific™ 4661080N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Bénéficiez de performances optimales et d’un confort ergonomique grâce à ces pipettes multicanal F1. Disponibles en modèles 8, 12 ou 16 canaux. Faites votre choix parmi une large gamme de pointes de pipette Finntip pour des résultats optimaux.
Leurs performances et leur confort ergonomique font des pipettes multicanaux Thermo Scientific™ Finpipette™ F1 un excellent choix pour votre laboratoire. Disponibles en modèles 8, 12 ou 16 canaux. Faites votre choix parmi une large gamme de pointes de pipette Finntip pour des résultats optimaux.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1 : La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter dans votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston Super blow-out
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Finntip 20 Micro, filtre 20 Micro
Description Finnpipette F1
Couleur Violet
Nombre de canaux 16
Volume (métrique) 1 à 10 μl
Incréments 0,02 μl
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.