Learn More
Thermo Scientific™ Kits des bonnes pratiques de pipetage (GLP) Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Code produit. 15561945
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 1000 μl
1 à 1000 μl
10 à 10 000 μL
2 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15561945
Marque: Thermo Scientific™ 4700865N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Profitez du confort d’avoir une diversité de Finnpipette™ F1 monocanal conditionnées ensemble, dans toute une gamme de volumes, avec des pointes Finntip compatibles et un rack pour pipettes, pour vous assister dans vos bonnes pratiques de pipetage au sein du laboratoire
Facilitez vos bonnes pratiques de pipetage au sein du laboratoire grâce aux kits GLP Finnpipette™ F1 Thermo Scientific™, qui offrent une diversité de pipettes monocanal dans toute une gamme de volumes, fournies avec des pointes Finntip compatibles et un portoir pour pipettes extrêmement pratique. Sélectionnez le kit qui vous convient le mieux et profitez des performances des Finnpipette F1 et de leur légèreté pour optimiser votre confort.
Depuis des décennies, les systèmes de pipetage Finnpipette Thermo Scientific assurent une productivité et une ergonomie incomparables dans des milliers de laboratoires et d’applications.
Finnpipette F1: La pipette incontournable, tout ce que vous pouvez souhaiter pour votre quotidien
Une conception ergonomique
La poignée légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection de la pointe et la pression sur le bouton poussoir permettent de réduire le risque de TMS.
Réglage du volume silencieux et sans effort
Bénéficiez du nouveau mécanisme de réglage du volume, plus silencieux et plus léger. La force requise pour le réglage est réduite de 50 % par rapport aux modèles antérieurs.
Verrouillage du volume sécurisé
Un système de réglage du volume verrouillable empêche toute modification accidentelle du volume pendant la manipulation. Soulevez le bouton poussoir pour régler le volume et appuyez sur ce bouton pour verrouiller le réglage avec un minimum d’effort.
Confort personnalisé
Le repose-doigt orientable sur 120°, parfaitement adapté aux gauchers et aux droitiers, permet de reposer la main au cours des cycles de pipetage.
Piston Super blow-out
Augmentation de 150 % de la pression d’air dans la pointe garantissant la distribution des micro-volumes et empêchant l’effet de capillarité, sur les modèles 50 μl et inférieurs.
Large gamme de cônes de pipettes Finntip
Les pointes Finntip sont conçues et fabriquées expressément pour les modèles Finnpipette, offrant ainsi une performance, une justesse et une précision optimales.
Marquage CE
La pipette Finnpipette F1, associée aux pointes Finntip compatibles, est marquée CE conformément à la directive européenne sur le diagnostic in vitro.
Garantie de 5 ans
Après enregistrement en ligne approprié. La garantie peut varier d’un pays à l’autre.
En savoir plus sur la gamme complète Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Pointes Finntip Flex : 200 ; 1000 ; FinnTip 10 ml
Description Kit 3 Finnpipette F1GLP : 10-100 μl, 100-1000 μl et 1-10 ml
Nombre de canaux 1
Type Kit GLP
Volume (métrique) 10 à 10 000 μL