Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur Finnpipette™
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Marque: Thermo Scientific™ 4421140
267.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Dosez les liquides contenus dans des flacons de réactifs grâce aux distributeurs Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Caractéristiques :
- Excellente résistance thermique et chimique
- Entièrement autoclavables†
- Système de verrouillage précis du volume sélectionné
- Bouchon à l’extrémité du tuyau de distribution pour éviter les gouttes
- Conception ergonomique prévenant la fatigue
- Tuyau fileté empêchant la formation de bulles d’air pendant l’aspiration
Remarque :
Les restrictions d’usage incluent les liquides hydrofluoriques, les liquides qui attaquent les suspensions Halar, FEP ou Hastelloy en raison des particules solides qui pourraient bloquer les valves.
Spécification
Distributeur analogique pour flacons | |
Portée: 1 à 5 ml , ± 30.0µL | |
1,0 à 5,0 ml |
Certificat d'étalonnage individuel avec numéro de série | |
1 | |
10 pi |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.