Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules à serrage manuel
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,4 mm
0,5 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Les ferrules à serrage manuel Thermo Scientific™ sont faciles à installer, fiables et assurent des raccordements étanches.
Les ferrules à serrage manuel Thermo Scientific assurent la relève du système de connexion SilTite™.
Avantages par rapport aux ferrules classiques en graphite / polymère :
- Joint métal-métal parfait éliminant la contamination et produisant un bruit de fond air / eau inférieur
- Plus besoin de resserrer les ferrules, car elles s’étendent et se resserrent avec le raccord lors de l’utilisation de la chromatographie en phase gazeuse
- Aucun outil n’est nécessaire
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| Description | Ferrule de 0,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Dia. int. de 0,32 mm Colonnes GC |