Learn More
Thermo Scientific™ Connecteurs à serrage manuel
Assurez des connexions fiables et étanches pour des performances GC optimales à l’aide de ces connecteurs à serrage manuel.
Marque: Thermo Scientific™ 290ST130
Description
Garantissez des connexions fiables et étanches pour des performances de GC optimales à l’aide des connecteurs Thermo Scientific™ Finger Tite. Le joint métal-métal parfait élimine la contamination et produit un bruit de fond air / eau inférieur par rapport aux férules classiques en graphite / polymère. Ils sont faciles à manipuler, même avec un injecteur / détecteur chaud et ne nécessitent pas d’outils. Contrairement aux autres férules, ils ne nécessitent pas de resserrage après l’installation.
Utilisation recommandée
- Instruments GC Thermo Scientific™ et Agilent™
- Connecteurs pour systèmes SSL et MS
Spécification
Écrou femelle | |
Écrou femelle | |
Instruments GC TRACE Ultra et GC FOCUS |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.