Learn More
Lames microscopiques en verre au bord rodé
Code produit. p-8000438
Click to view available options
Largeur (métrique):
38 mm
52 mm
Dimensions (L x l):
76 x 38 mm
76 x 52 mm
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12392148
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballées avec du tissu pour protéger les surfaces en verre. Les lames de microscope en verre à bord rodé Scientific Glass Labs™ sont plus efficaces avec les grandes coupes.
Bords finement rodés. Emballées avec du tissu pour protéger les surfaces en verre. À utiliser avec les grandes coupes.
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 38 mm
Edges Finement broyé
Épaisseur (métrique) de 1,2 à 1,5 mm
Quantité 50/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 38 mm