Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 2-ply White Center Feed Roll
Code produit. 30130277
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
Code produit. 30130277
Marque: Polyco Healthline PCF150W
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The Fine Touch white centerfeed for drying hands and soaking up spills. Suitable for catering, housekeeping, healthcare and industrial environments.
  • Disposable product for easy and quick handling, increase hygiene and reduced risk of contamination
  • Perforated sheets to allow single sheet dispensing and reduced wastage
  • 2 ply
Spécification
Type de produit Center-pull Towel
Longueur (impériale) 6.69 in.
Longueur (métrique) 170 mm
Largeur (impériale) 334.64 ft.
Largeur (métrique) 150 m
Matériau Papier
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Épaisseur 2-ply