Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply White C Fold Hand Towels
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
2640 pièces
Description
- 1 ply
- C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Embossed finish ensuring softness and great comfort
- Available in Green and Blue
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Towel |
| Longueur (impériale) | 12.20 in. |
| Longueur (métrique) | 310 mm |
| Largeur (impériale) | 8.54 in. |
| Largeur (métrique) | 217 mm |
| Matériau | Papier |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Épaisseur | 1-ply |
| Afficher plus |