Learn More
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply Green/Blue C Fold Hand Towels
The Fine Touch 1 ply C fold towels are self presenting, ensuring a hygienic and a wasteless dispensing option.
Marque: Polyco Healthline PHTC1
76.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24146" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1 ply
- C-Fold interleaved for efficient dispensing with minimum waste
- Disposable product for easy and quick handling, increased hygiene and reduced risk of contamination
- Embossed finish ensuring softness and great comfort
- Available in white
Spécification
Hand Towel | |
310 mm | |
217 mm | |
Non autoclavable | |
Usage unique | |
Non stérile |
12.20 in. | |
8.54 in. | |
Papier | |
Blue, Green | |
1-ply |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Polyco Healthline Fine Touch 1-ply Green/Blue C Fold Hand Towels > Green/Blue, 1-ply
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu