Learn More
Epredia™ Fine Pore Cassettes
For very small biopsy tissue samples, cassettes have a front-edge lid hinge with attached lids that are available in 12 different color varieties
Marque:  Epredia™ B851735YW
255.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16374096
  • 349.00€ / 1000 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Pore fin
Conditionnés en vrac
Couvercle fixé, charnière avant
Jaune
Oui
1 000/Carton
Non
Cassette