Learn More
Cole-Parmer™ Marqueurs de laboratoire
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pointe en fibre fine
- Encre à séchage rapide
- Écrit sur des surfaces froides et humides
- Disponibles en quatre couleurs différentes
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Pour le verre, la porcelaine ou les surfaces métalliques |
| Quantité | 10/boîte |