Learn More
Brady™ Stylo à trait fin
Code produit. 16318186
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 16318186
Marque: Brady™ 335091
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce stylo étiquetant sur une grande variété de surfaces. Les stylos fins Brady™ utilisent une encre permanente à séchage rapide.
Spécialement formulé pour résister à l’huile, à l’abrasion et à la décoloration.
Spécification
Type de pointe Fine
Alternate Part Number BFS-05
Type de produit Marqueur permanent
Couleur Noir
Description Stylo - Fin
À utiliser avec (application) Utilisé pour le marquage de la verrerie de laboratoire
Quantité 1 Paquets