Learn More
VACUUBRAND™ Vanne de contrôle précis ME/MZ
Tous les produits Vacuubrand ProduitsDescription
La pompe à membrane en aluminium VACUUBRAND est idéale pour de nombreuses applications en laboratoire et opérations car elle est sans huile, silencieuse et d’un entretien minimal.Les membranes ont des vies particulièrement longues et scellent hermétiquement l’espace d’entraînement de la chambre de pompage pour protéger les pièces mécaniques de la corrosion.Les pompes atteignent leurs performances élevées grâce au volume élevé de la chambre de pompage par rapport à l’espace mort minimal.Les membranes doubles FKM très flexibles, renforcées en tissu, garantissent une durée de vie très longue du diaphragme.Les pompes fonctionnent sans aucune huile et n’ont pas de composants coulissants dans le circuit de gaz.En fonctionnement normal, elles sont complètement exemptes d’abrasion.En dehors de la réduction de l’entretien, le manque d’abrasion élimine aussi la plupart des impuretés particulaires souvent générées à l’intérieur des pompes à rouleau ou à piston.Les pompes à membrane VACUBRAND sont ainsi le bon choix pour les applications propres.
- Des connexions innovantes dans les nouveaux modèles NT garantissent des taux de fuite très faibles pour d’excellents débits sous vide et une stabilité des performances à long terme, même après des milliers d’heures de service.
- Pas d’abrasion, ce qui le rend exempt de poussière et de contamination
- Longue durée de vie du diaphragme et de la valve :Fabriqué en FKM très souple, avec membranes doubles renforcées en tissu pour une meilleure stabilité à long terme
- Le nouveau système breveté de support d’entraînement des modèles de pompe NT permet un fonctionnement silencieux et à faible vibration
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pour l’impression |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Vanne de contrôle précis ME/MZ |