Learn More
Heidolph™ Kit de fixation Findenser™
Kit de fixation pour l’installation sécurisée de votre condenseur d’eau sur une plaque chauffante.
Marque: Heidolph™ 11-300-008-23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aligne verticalement les éléments directement sur la plaque chauffante
- Comprend une barre de maintien, 2 pinces avec noix de serrage et 2 pinces pour statif
Spécification
Support du condenseur sur la plaque chauffante | |
Support | |
Findenser™ Standard ou Findenser™ Mini |