missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FIN 56
Ferroptosis activator
95.03€ - 356.36€
Spécification
Nom chimique ou matériau | N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide |
---|---|
CAS | 1083162-61-1 |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Cible | Ferroptosis Activators |
Formule moléculaire | C25H31N3O5S2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18736296
|
Tocris Bioscience
6280/25 |
25 mg |
356.36€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18759286
|
Tocris Bioscience
6280/5 |
5 mg |
95.03€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Bifunctional inducer of ferroptosis in vitro. Activates squalene synthase (SQS) leading to coenzyme Q10 depletion. Also induces degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), via acetyl-CoA carboxylase (ACC).Spécification
N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide | |
>98% | |
C25H31N3O5S2 |
1083162-61-1 | |
Ferroptosis Activators | |
Observed MW: 517.66 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Store at 4°C